Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pour le dosage de l'azote
Synonyms: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
05386.6000 05386.2000 05386.3000 05386.4000 05386.5000
KRAF05386.6000EA 212 EUR InStock
KRAF05386.6000 KRAF05386.2000 KRAF05386.3000 KRAF05386.4000 KRAF05386.5000
Acide borique 20 g/l en solution aqueuse pour le dosage de l'azote
ortho-Boric acid
Formule: B(OH)₃
MW: 61,83 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011337
Numéro CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité