Bleu patente V sel de sodium
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Bis[hydrogéno[4-[4-(diethylamino)-5'-hydroxy-2',4'-disulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium], sel de sodiumC.I. 42051Bleu acide 3 sel de sodium
TCIAA1242-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA1242-5G
Bleu patente V sel de sodium
Bleu patente V sel de sodium
Formule: C₂₇H₃₁N₂NaO₇S₂
MW: 582,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012119
Numéro CAS: 20262-76-4
EINECS: 243-654-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/02/28929102.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 635.0 to 639.0 nm (H2O)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,500 (H2O, 635.0 to 639.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité