Azométhine H sel de sodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique pour B
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium hydrogen 4-hydroxy-5-(salicylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonate, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid 6-sodium salt, Azomethine H, 8-Hydroxy-1-(salicylideneamino)naphthalene-3,6-disulphonic acid monosodium salt, Azomethine-H monosodium salt
A5016-25G A5016-5G
TCIAA5016-25GEA 164 EUR InStock
TCIAA5016-25G TCIAA5016-5G
Azométhine H sel de sodium ≥97.0% (par analyse titrimétrique) réactif spectrophotométrique pour B
Azomethine H sodium salt
Formule: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
MW: 445,41 g/mol
Point de fusion: > 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042050
Numéro CAS: 5941-07-1
EINECS: 227-698-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750acdb3a146e587e23931932c43365067684c6&vid=67ef58aa7755b3e64e1d2a46292c95842d8f999a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité