Orangé de xylénol, sel disodique pour spectrophotométrie, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
52097-5GEA 191 EUR InStock
52097-5G 52097-1G
Orangé de xylénol, sel disodique pour spectrophotométrie, Supelco®
Orangé de xylénol, sel disodique
Reagent for spectrophotometric determination of metal ions
Formule: C₃₁H₃₀N₂Na₂O₁₃S
MW: 716,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014580
Numéro CAS: 1202864-39-8
EINECS: 216-553-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité