5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 51.5 EUR InStock
H61979.09 H61979.18
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone ≥98%
5'-Bromo-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 56…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191850
Numéro CAS: 1450-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité