3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥80.0% (par GC) (contains ca. 20% trans- isomer)
Fournisseur: TCI
Danger
T2693-25G T2693-400G
TCIAT2693-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2693-25G TCIAT2693-400G
3,3,5-Triméthylcyclohexanol ≥80.0% (par GC) (contains ca. 20% trans- isomer)
3,3,5-Triméthylcyclohexanol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 86°C
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 0,9006 g/cm³ (16 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00019378
Numéro CAS: 116-02-9
EINECS: 204-122-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b97886ea5088d7e8495481f2835a7b8b1d761ce&vid=2ca30c67ce70784a79aea703e0c1772d2b65a322&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité