Etain (II) chlorure dihydraté 98-103% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Stannous Chloride Dihydrate
1B1517-100GEA 216 EUR InStock
1B1517-100G 1B1517-500G
Etain (II) chlorure dihydraté 98-103% ACS
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 246 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08939
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98 - 103%
Calcium ≤0.005%
Iron ≤0.003%
Lead ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Sodium ≤0.01%
Solubility in hydrochloric acid Pass
Sulphate (P/F) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité