1,2,3-Tribromopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43967.0050 8.43967.0250
8.43967.0050EA 124 EUR InStock
8.43967.0050 8.43967.0250
1,2,3-Tribromopropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Tribromopropane
Formule: BrH₂CBrCHCH₂Br
MW: 280,78 g/mol
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 2.43 g/cm³ (0 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017884
Numéro CAS: 96-11-7
EINECS: 202-478-8
Merck Index: 12,09745
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité