Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 73.9 EUR InStock
H61975.06 H61975.14
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque 95%
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point de fusion: 199…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272137
Numéro CAS: 6319-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité