Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-fluorobenzonitrile ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H61498.14EA 193 EUR InStock
H61498.14 H61498.06
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile ≥97%
2-Bromo-6-fluorobenzonitrile


Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797753
Numéro CAS: 79544-27-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité