Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-fluoronitrobenzène

H61807.06EA 129 EUR InStock
H61807.06
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène ≥98%
1-Bromo-3-fluoro-4-nitrobenzène


Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01930221
Numéro CAS: 321-23-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité