2-Bromo-5-nitroimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61155.03 H61155.06
H61155.03EA 49.6 EUR InStock
H61155.03 H61155.06
2-Bromo-5-nitroimidazole ≥98%
2-Bromo-5-nitroimidazole
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025308
Numéro CAS: 65902-59-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité