Methylprednisolone
Fournisseur: Cayman Chemical
15013-500 15013-5 15013-1
CAYM15013-500EA 126 EUR InStock
CAYM15013-500 CAYM15013-5 CAYM15013-1
Methylprednisolone
Methylprednisolone
Formule: C₂₂H₃₀O₅
Point de fusion: 230 °C
Numéro MDL: MFCD00010591
Numéro CAS: 83-43-2
EINECS: 201-476-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité