(Méthylthio)acétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2296-5G M2296-25G
TCIAM2296-5GEA 42.9 EUR InStock
TCIAM2296-5G TCIAM2296-25G
(Méthylthio)acétate de méthyle ≥99.0% (par GC)
(Méthylthio)acétate de méthyle
Formule: C₄H₈O₂S
Point d'ébullition: 60°C
Densité: 1,121 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039809
Numéro CAS: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&vid=389ebb23808e8e4adcf7450471965da56044c417&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité