4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 167 EUR InStock
H61542.14 H61542.22
4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 56…59 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196161
Numéro CAS: 329-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité