Acétate de 3-fluorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Acetoxy-3-fluorobenzene
F0800-5G F0800-25G
TCIAF0800-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0800-5G TCIAF0800-25G
Acétate de 3-fluorophényle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 3-fluorophényle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00142578
Numéro CAS: 701-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&vid=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité