2-Nitro-4-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
N0779-5G N0779-1G
TCIAN0779-5GEA 127 EUR InStock
TCIAN0779-5G TCIAN0779-1G
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitro-4-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207,11 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00009791
Numéro CAS: 400-99-7
EINECS: 206-927-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c67294fa53909637de2de6e1c0f9525a66813308&vid=c67294fa53909637de2de6e1c0f9525a66813308&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité