Cytochalasin E
Fournisseur: Cayman Chemical
11331-1 11331-5 11331-10
CAYM11331-1EA 115 EUR InStock
CAYM11331-1 CAYM11331-5 CAYM11331-10
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Formule: C₂₈H₃₃NO₇
Point de fusion: 206…208 °C
Numéro CAS: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité