1-Hexanethiol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0103-25ML H0103-500ML
TCIAH0103-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0103-25ML TCIAH0103-500ML
1-Hexanethiol ≥96.0% (par GC)
1-Hexanethiol
Formule: C₆H₁₄S
Point d'ébullition: 152°C
Point de fusion: –81°C
Densité: 0,85911 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004909
Numéro CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
ONU: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9322e36027859355026e31f23a4fe6f427152a6b&vid=fcf8db7fa4ccb4009254ce6721dbf6f07eb991cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité