2-Méthylprop-2-ène-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60502.06EA 57.7 EUR InStock
H60502.06 H60502.03
2-Méthylprop-2-ène-1-ol ≥98%
2-Méthylprop-2-ène-1-ol
Formule: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Point d'ébullition: 113…115 °C
Densité: 0,857
Point d'éclair: 32 °C (90 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004737
Numéro CAS: 513-42-8
EINECS: 208-161-0
ONU: 2614
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité