L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Colécalciférol
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Vitamin D3, Colecalciferol
11792-1 11792-5 11792-10
CAYM11792-1EA 62 EUR InStock
CAYM11792-1 CAYM11792-5 CAYM11792-10
Colécalciférol
Colécalciférol
Formule: C₂₇H₄₄O
MW: 384.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078131
Numéro CAS: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité