4-Bromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
B3910-5G B3910-1G
TCIAB3910-5GEA 33 EUR InStock
TCIAB3910-5G TCIAB3910-1G
4-Bromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration) pour recherche biochimique
4-Bromophénol
Formule: C₆H₅BrO
Point d'ébullition: 238°C
Point de fusion: 63 °C
Densité: ~ 1,84 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002313
Numéro CAS: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6db5a785600dc45d8112e39d3aacd4605884b280&vid=7ff29de2ffd16e30c31766a94511c8836fa2f145&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Chemiluminescence test (Luminol/POD/H2O2) to pass test
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité