N-Cyclohexylaniline
Fournisseur: Thermo Scientific
SB01340DA SB01340EA
MAYBSB01340DAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01340DA MAYBSB01340EA
N-Cyclohexylaniline
N-Cyclohexylaniline
Formule: C₁₂H₁₇N
MW: 175,27 g/mol
Point d'ébullition: 68 °C (0.001 mmHg)
Point de fusion: 16 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014284
Numéro CAS: 1821-36-9
EINECS: 217-344-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité