3-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61169.03EA 187 EUR InStock
H61169.03 H61169.06 H61169.MD
3-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08063248
Numéro CAS: 7138-15-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité