1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulphonyl)imide, [EMIIm], 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulphonyl)imide
E0599-5G E0599-25G
TCIAE0599-5GEA 66 EUR InStock
TCIAE0599-5G TCIAE0599-25G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₈H₁₁F₆N₃O₄S₂
MW: 391,32 g/mol
Point de fusion: -15°C
Numéro MDL: MFCD03788927
Numéro CAS: 174899-82-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8517f728e8328f2a39a1ecfbca6bc28605c6a736&vid=8517f728e8328f2a39a1ecfbca6bc28605c6a736&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité