1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B3159-5G B3159-25G
TCIAB3159-5GEA 106 EUR InStock
TCIAB3159-5G TCIAB3159-25G
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumbis(trifluoromethylsulphonyl)imide
Formule: C₁₁H₁₇F₆N₃O₄S₂
Numéro MDL: MFCD10566879
Numéro CAS: 350493-08-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=837c92a47e28f02d3c2612156c43e3fc90602ce6&vid=837c92a47e28f02d3c2612156c43e3fc90602ce6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité