3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM14332-50EA 64.5 EUR InStock
CAYM14332-50 CAYM14332-100
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
3-(2-Aminoéthyl)-5-hydroxyindole chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₃ClN₂O
MW: 212,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012686
Numéro CAS: 153-98-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité