Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Basionic® VS 01

H59493.06EA 100 EUR InStock
H59493.06
Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Thiocyanate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium


Formule: C₇H₁₁N₃S
MW: 169,25 g/mol
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798182
Numéro CAS: 331717-63-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité