Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%

Fournisseur: Thermo Scientific

H62718.MDEA 236 EUR InStock
H62718.MD H62718.03
2-Fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester 96%
2-Fluoro-4-nitrophenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₂H₁₅BFNO₄
MW: 267,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264075
Numéro CAS: 1073353-89-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité