(2-Fluorophényl)acétone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 68.2 EUR InStock
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorophényl)acétone ≥98%
(2-Fluorophényl)acétone
Formule: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Point d'ébullition: 47 °C
Densité: 1.077
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000325
Numéro CAS: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité