4-Bromophénéthylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(4-Bromophenyl)ethylamine
H63706.03 H63706.06
H63706.03EA 55.2 EUR InStock
H63706.03 H63706.06
4-Bromophénéthylamine 98%
4-Bromophénéthylamine
Purity: 98% CAS No.: 73918-56-6 Molecular Formula: C8H10BrN Formula Weight: 200.08 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Liquid Density: 1.290 Refractive Index: 1.5740 Appearance: Colourless Boiling Point: 63-72°/0.2mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008189
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Point d'ébullition: 63…72 °C (0.2 mmHg)
Densité: 1.290
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Numéro MDL: MFCD00008189
Numéro CAS: 73918-56-6
EINECS: 277-636-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité