Chlorure de benzyldodécyldiméthylammonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60196.18EA 443 EUR InStock
H60196.18 H60196.06
Chlorure de benzyldodécyldiméthylammonium ≥98%
Chlorure de benzyldodécyldiméthylammonium
Formule: C₂₁H₃₈ClN
MW: 339,99 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137276
Numéro CAS: 139-07-1
EINECS: 205-351-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité