4-Chlorophénéthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63081.22EA 369 EUR InStock
H63081.22 H63081.14
4-Chlorophénéthylamine 97%
4-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Point d'ébullition: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Densité: 1,120
Point d'éclair: 106 °C (223 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008191
Numéro CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité