4-Fluorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0829-5G F0829-25G
TCIAF0829-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0829-5G TCIAF0829-25G
4-Fluorophénéthylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00134208
Numéro CAS: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&vid=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité