3-Morpholinopropanol 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 53.4 EUR InStock
H60376.03 H60376.06
3-Morpholinopropanol 95%
3-Morpholinopropanol
Formule: C₇H₁₅NO₂
Point d'ébullition: 240…241 °C
Densité: 1.049
Point d'éclair: 85 °C (185 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01713533
Numéro CAS: 4441-30-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité