(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Fmoc-L-prolineN-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-proline
TCIAF0298-25GEA 176 EUR InStock
TCIAF0298-25G TCIAF0298-5G
(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037122
Numéro CAS: 71989-31-6
EINECS: 276-259-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/91/28968891.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité