1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(4-Methylpiperazino)aniline, 4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylamine, 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)aniline
M2154-5G M2154-1G
TCIAM2154-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAM2154-5G TCIAM2154-1G
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine ≥98.0% (par GC)
1-(4-Aminophényl)-4-méthylpipérazine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
MW: 191,28 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD00172703
Numéro CAS: 16153-81-4
ONU: 3263
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df324dafc463b2492a63a27943188fc699eaed70&vid=df324dafc463b2492a63a27943188fc699eaed70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité