Acide 3-furoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0304-25G F0304-5G
TCIAF0304-25GEA 214 EUR InStock
TCIAF0304-25G TCIAF0304-5G
Acide 3-furoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 3-furoïque
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005350
Numéro CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8271384370ef409b54740fdeafcd76b77089bd09&vid=8271384370ef409b54740fdeafcd76b77089bd09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 124.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité