Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Fluoro-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H61219.06EA 345 EUR InStock
H61219.06 H61219.03
3-Fluoro-4-hydroxybenzoate de méthyle ≥98%
3-Fluoro-4-hydroxybenzoate de méthyle


Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215838
Numéro CAS: 403-01-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité