3-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloroisonicotinaldehyde, 3-Chloro-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Chloropyridine-4-carboxaldehyde
C2542-5G C2542-1G
TCIAC2542-5GEA 124 EUR InStock
TCIAC2542-5G TCIAC2542-1G
3-Chloro-4-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Numéro MDL: MFCD06200712
Numéro CAS: 72990-37-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad13ace3c08e9648c69ac1999399cf96ba4542ef&vid=ad13ace3c08e9648c69ac1999399cf96ba4542ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité