Sodium chlorure, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: Chlorure de sodium
CALB7710-500GMEA 57.7 EUR InStock
CALB7710-500GM
Sodium chlorure, Calbiochem®
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité