Acide 2,3-dichloroisonicotinique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63733.03EA 44.9 EUR InStock
H63733.03 H63733.06
Acide 2,3-dichloroisonicotinique ≥97%
Acide 2,3-dichloroisonicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861977
Numéro CAS: 184416-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité