Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Méthylpropylamine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: N-Methyl-1-propylamineN-methyl-n-propylamine

TCIAM2232-5GEA 128 EUR InStock
TCIAM2232-5G
N-Méthylpropylamine ≥98.0% (par GC)
N-Méthylpropylamine


Formule: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Point d'ébullition: 63°C
Point d'éclair: -32°C
Numéro MDL: MFCD00009361
Numéro CAS: 627-35-0
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/27/28988227.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité