Acide 3-fluoro-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 91.3 EUR InStock
H61458.03 H61458.06
Acide 3-fluoro-2-pyridinecarboxylique ≥98%
Acide 3-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114108
Numéro CAS: 152126-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité