Dodécanenitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
L0110-25ML L0110-500ML
TCIAL0110-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAL0110-25ML TCIAL0110-500ML
Dodécanenitrile ≥98.0% (par GC)
Dodécanenitrile
Formule: C₁₂H₂₃N
Point d'ébullition: 276°C
Point d'éclair: 114°C
Numéro MDL: MFCD00001946
Numéro CAS: 2437-25-4
EINECS: 219-440-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2735d7cc420cb43168b8e8c4c5be581fad1db0ed&vid=2735d7cc420cb43168b8e8c4c5be581fad1db0ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité