Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61152.MEEA 0 EUR InStock
H61152.ME H61152.06 H61152.03
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique 95%
Acide (S)-(+)-2-hydroxy-2-(2-chlorophényl)acetique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798437
Numéro CAS: 52950-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité