Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-hydroxyiminométhyl-1-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAM0819-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAM0819-25G
Chlorure de 2-hydroxyiminométhyl-1-méthylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de 2-hydroxyiminométhyl-1-méthylpyridinium


Formule: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011981
Numéro CAS: 51-15-0
EINECS: 200-080-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/42/89/28974289.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité