6-Fluoronicotinate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61302.MDEA 84.8 EUR InStock
H61302.MD H61302.03
6-Fluoronicotinate de méthyle 95%
6-Fluoronicotinate de méthyle
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point de fusion: 48…52 °C
Point d'éclair: 99 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1427-06-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité