Thioacétate de S-méthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M2286-25G M2286-5G
TCIAM2286-25GEA 123 EUR InStock
TCIAM2286-25G TCIAM2286-5G
Thioacétate de S-méthyle ≥95.0% (par GC)
S-Methyl thioacetate
Formule: C₃H₆OS
MW: 90,15 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00014989
Numéro CAS: 1534-08-3
EINECS: 216-252-1
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df8d59c2c636bb7eed6a8933f3c36da25f8e0367&vid=df8d59c2c636bb7eed6a8933f3c36da25f8e0367&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité