Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzo-18-crown 6-Ether
B1539-1G B1539-5G
TCIAB1539-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAB1539-1G TCIAB1539-5G
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥96.0% (par GC)
Benzo-18-crown-6 (benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane)
Formule: C₁₆H₂₄O₆
MW: 312,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062741
Numéro CAS: 14098-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b4cdfd185139b266131d1b00594ffbdc220a648&vid=4b4cdfd185139b266131d1b00594ffbdc220a648&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 43.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité